Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Triazole

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17649500
EHERC17649500EA 85.6 EUR InStock
EHERC17649500
1,2,4-Triazole
1,2,4-Triazole


Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité