1-Oxyde de 7-chloro-3-(1H-imidazole-1-yl)-1,2,4-benzotriazine
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17660000
EHERC17660000EA 103 EUR InStock
EHERC17660000
1-Oxyde de 7-chloro-3-(1H-imidazole-1-yl)-1,2,4-benzotriazine
1-Oxyde de 7-chloro-3-(1H-imidazole-1-yl)-1,2,4-benzotriazine
Formule: C₁₀H₆ClN₅O
Numéro CAS: 72459-58-6
EINECS: 276-668-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité