Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide tribromoacétique

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17663000
EHERC17663000EA 190 EUR InStock
EHERC17663000
Acide tribromoacétique
Acide tribromoacétique


Formule: Br₃CCOOH
MW: 296,74 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00004167
Numéro CAS: 75-96-7
EINECS: 200-919-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09739
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité