2,4,6-Tribromoanisole
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
C17664000
EHERC17664000EA 220 EUR InStock
EHERC17664000
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Formule: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Point d'ébullition: 297…299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…88 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00192510
Numéro CAS: 607-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité