Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Tribromobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17664900
EHERC17664900EA 70.7 EUR InStock
EHERC17664900
1,2,4-Tribromobenzène
1,2,4-Tribromobenzène


Formule: C₆H₃Br₃
Point d'ébullition: 85…90 °C (0.04 mmHg)
Point de fusion: 44 °C
Numéro MDL: MFCD00000062
Numéro CAS: 615-54-3
EINECS: 210-433-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité