1,3,5-Tribromobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17665000
EHERC17665000EA 112 EUR InStock
EHERC17665000
1,3,5-Tribromobenzène
1,3,5-Tribromobenzène
Formule: C₆H₃Br₃
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…123 °C
Densité: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000080
Numéro CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité