Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tribromophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C17666000
EHERC17666000EA 76.3 EUR InStock
EHERC17666000
2,4,6-Tribromophénol
2,4,6-Tribromophénol


Formule: C₆H₃Br₃O
MW: 330,8 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002150
Numéro CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
Merck Index: 12,09744
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité