Trichloroacétate de sodium
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: TCA-Na, Trichloroacetic acid sodium salt
C17684500
EHERC17684500EA 85.6 EUR InStock
EHERC17684500
Trichloroacétate de sodium
Trichloroacétate de sodium
Formule: C₂Cl₃NaO₂
MW: 185,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064198
Numéro CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité