ω,2,4-Trichloroacétophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
C17690000
EHERC17690000EA 74.4 EUR InStock
EHERC17690000
ω,2,4-Trichloroacétophénone
ω,2,4-Trichloroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000934
Numéro CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité