Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Trichloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C17700000
EHERC17700000EA 76.3 EUR InStock
EHERC17700000
2,3,4-Trichloroaniline
2,3,4-Trichloroaniline


Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042819
Numéro CAS: 634-67-3
EINECS: 211-215-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité