2,4,5-Trichloroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C17700200
EHERC17700200EA 68.9 EUR InStock
EHERC17700200
2,4,5-Trichloroaniline
2,4,5-Trichloroaniline
Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007662
Numéro CAS: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité