3,4,5-Trichloroaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17700300
EHERC17700300EA 76.3 EUR InStock
EHERC17700300
3,4,5-Trichloroaniline
3,4,5-Trichloroaniline
Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007769
Numéro CAS: 634-91-3
EINECS: 211-218-2
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité