Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trichloroaniline

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C17700600
EHERC17700600EA 76.3 EUR InStock
EHERC17700600
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline


Formule: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007663
Numéro CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité