2,4,6-Trichloroanisole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C17714600
EHERC17714600EA 76.3 EUR InStock
EHERC17714600
2,4,6-Trichloroanisole
2,4,6-Trichloroanisole
Formule: C₇H₅Cl₃O
Point d'ébullition: 235…238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000588
Numéro CAS: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité