2,4,6-Trichloroanisole-D5
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C17714601
EHERC17714601EA 696 EUR InStock
EHERC17714601
2,4,6-Trichloroanisole-D5
2,4,6-Trichloroanisole-D5
Formule: C₇D₅Cl₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 352439-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité