Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2,3-Trichlorobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17722300
EHERC17722300EA 57.7 EUR InStock
EHERC17722300
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichlorobenzène


Formule: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Point d'ébullition: 220…222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…54 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000537
Numéro CAS: 87-61-6
EINECS: 201-757-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09759
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité