1,2,4-Trichlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C17722400
EHERC17722400EA 52.4 EUR InStock
EHERC17722400
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 214.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité