Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17750000
EHERC17750000EA 205 EUR InStock
EHERC17750000
Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))
Trichloronat (Éthylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle))
Formule: C₁₀H₁₂Cl₃O₂PS
Numéro CAS: 327-98-0
EINECS: 206-326-1
ONU: 3278
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité