1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17761300
EHERC17761300EA 67 EUR InStock
EHERC17761300
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00014690
Numéro CAS: 18708-70-8
EINECS: 242-518-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité