5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1-Nitro-2,4,5-trichlorobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene
C17762400
EHERC17762400EA 57.7 EUR InStock
EHERC17762400
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00007072
Numéro CAS: 89-69-0
EINECS: 201-931-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité