2,4,5-Trichlorophenyl acetate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17775400
EHERC17775400EA 412 EUR InStock
EHERC17775400
2,4,5-Trichlorophenyl acetate
2,4,5-Trichlorophenyl acetate
Formule: C₈H₅Cl₃O₂
Numéro CAS: 5393-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité