Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C17800800
EHERC17800800EA 70.7 EUR InStock
EHERC17800800
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02102116
Numéro CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09892
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité