o,o,o-Tritolyl phosphate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Tri-o-tolyl phosphate, o,o,o-Tricresyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, o,o,o-TCP
C17800810
EHERC17800810EA 70.7 EUR InStock
EHERC17800810
o,o,o-Tritolyl phosphate
o,o,o-Tritolyl phosphate
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368,37 g/mol
Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 1.1955 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041906
Numéro CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
ONU: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité