Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m,m,m-Tritolyl phosphate

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17800820
EHERC17800820EA 70.7 EUR InStock
EHERC17800820
m,m,m-Tritolyl phosphate
m,m,m-Tritolyl phosphate


Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Point d'ébullition: 442 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…26 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041907
Numéro CAS: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
ONU: 2574
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité