Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tricosanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17805500
EHERC17805500EA 185 EUR InStock
EHERC17805500
Acide tricosanoïque
Acide tricosanoïque


Formule: C₂₃H₄₆O₂
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002808
Numéro CAS: 2433-96-7
EINECS: 219-419-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité