Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tricyclohexylétain chlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C17814000
EHERC17814000EA 80 EUR InStock
EHERC17814000
Tricyclohexylétain chlorure
Tricyclohexylétain chlorure


Formule: C₁₈H₃₃ClSn
MW: 403,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003817
Numéro CAS: 3091-32-5
EINECS: 221-437-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité