n-Tridécane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Tridecane
C17818000
EHERC17818000EA 93 EUR InStock
EHERC17818000
n-Tridécane
n-Tridécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
MW: 184,37 g/mol
Point d'ébullition: 235.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5.5 °C
Densité: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité