Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tridécanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid

C17818100
EHERC17818100EA 74.4 EUR InStock
EHERC17818100
Acide tridécanoïque
Acide tridécanoïque


Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41.5 °C
Densité: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002741
Numéro CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité