Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridécanoate de méthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester

C17818150
EHERC17818150EA 74.4 EUR InStock
EHERC17818150
Tridécanoate de méthyle
Tridécanoate de méthyle


Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.5 °C
Densité: 0.864 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008977
Numéro CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité