Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tridécanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C17818300
EHERC17818300EA 70.7 EUR InStock
EHERC17818300
1-Tridécanol
1-Tridécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₂OH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31.5 °C
Densité: 0.8215 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004756
Numéro CAS: 112-70-9
EINECS: 203-998-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité