2-Tridécanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17818500
EHERC17818500EA 67 EUR InStock
EHERC17818500
2-Tridécanone
2-Tridécanone
Formule: C₁₃H₂₆O
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008968
Numéro CAS: 593-08-8
EINECS: 209-784-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité