Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphate de triéthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C17835500
EHERC17835500EA 54.8 EUR InStock
EHERC17835500
Phosphate de triéthyle
Phosphate de triéthyle


Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009077
Numéro CAS: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité