α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
C17844900
EHERC17844900EA 67 EUR InStock
EHERC17844900
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.282 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007718
Numéro CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
ONU: 2942
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité