Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C17870000
EHERC17870000EA 108 EUR InStock
EHERC17870000
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Acide 2,3,5-triiodobenzoïque
Formule: C₇H₃I₃O₂
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225.9 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002420
Numéro CAS: 88-82-4
EINECS: 201-859-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité