1,2,4-Triméthoxybenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17876420
EHERC17876420EA 96.8 EUR InStock
EHERC17876420
1,2,4-Triméthoxybenzène
1,2,4-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1.126 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008360
Numéro CAS: 135-77-3
EINECS: 205-219-7
Merck Index: 13,01073
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité