Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mésitylène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C17881000
EHERC17881000EA 74.4 EUR InStock
EHERC17881000
Mésitylène
Mésitylène


Formule: C₉H₁₂
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8637 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité