(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17883150
EHERC17883150EA 80 EUR InStock
EHERC17883150
(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol
(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 228.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 0.9485 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004681
Numéro CAS: 144-19-4
EINECS: 205-619-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité