3,4,5-Triméthylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C17883800
EHERC17883800EA 114 EUR InStock
EHERC17883800
3,4,5-Triméthylphénol
3,4,5-Triméthylphénol
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 0.8184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002305
Numéro CAS: 527-54-8
EINECS: 208-418-7
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité