Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tripropylétain chlorure

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C17893850
EHERC17893850EA 108 EUR InStock
EHERC17893850
Tripropylétain chlorure
Tripropylétain chlorure


Formule: C₉H₂₁ClSn
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00013610
Numéro CAS: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité