Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Phosphoric acid tris(2-chloroethyl) ester

C17894300
EHERC17894300EA 96.8 EUR InStock
EHERC17894300
Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
Phosphate de tris(2-chloroéthyle)


Formule: C₆H₁₂Cl₃O₄P
MW: 285,49 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Densité: 1.422 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000967
Numéro CAS: 115-96-8
EINECS: 204-118-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité