Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
C17894400
EHERC17894400EA 70.7 EUR InStock
EHERC17894400
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₄H₅₁O₄P
MW: 434,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009491
Numéro CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité