n-Undécane
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Undecane
C17896300
EHERC17896300EA 107 EUR InStock
EHERC17896300
n-Undécane
n-Undécane
Formule: H₃C(CH₂)₉CH₃
MW: 156,31 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26.7 °C
Densité: 0.7416 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008959
Numéro CAS: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
ONU: 2330
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité