Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide undécanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C17896400
EHERC17896400EA 59.6 EUR InStock
EHERC17896400
Acide undécanoïque
Acide undécanoïque


Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002730
Numéro CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité