Undécanoate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17896420
EHERC17896420EA 65.1 EUR InStock
EHERC17896420
Undécanoate d'éthyle
Undécanoate d'éthyle
Formule: C₁₃H₂₆O₂
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –14.7 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008958
Numéro CAS: 627-90-7
EINECS: 211-018-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité