Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Undécanone

Fournisseur: EHRENSTORFER

C17896600
EHERC17896600EA 70.7 EUR InStock
EHERC17896600
2-Undécanone
2-Undécanone


Formule: C₁₁H₂₂O
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼12 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009583
Numéro CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité