1-Undécène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C17896700
EHERC17896700EA 67 EUR InStock
EHERC17896700
1-Undécène
1-Undécène
Formule: C₁₁H₂₂
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48.9 °C
Densité: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008956
Numéro CAS: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité