Valérate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C17899750
EHERC17899750EA 74.4 EUR InStock
EHERC17899750
Valérate de méthyle
Valérate de méthyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 126.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité