Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Xylène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C17945000
EHERC17945000EA 98.6 EUR InStock
EHERC17945000
o-Xylène
o-Xylène


Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité