p-Xylène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C17945200
EHERC17945200EA 98.6 EUR InStock
EHERC17945200
p-Xylène
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 138.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.096 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité