2,6-Dichlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER
C20001000
EHERC20001000EA 78.2 EUR InStock
EHERC20001000
2,6-Dichlorobiphényle
2,6-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Numéro CAS: 33146-45-1
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité